Objectives for REVOLVE 3M microscope
Achromatisch plannen; 0,1 n.v.t, 4×, 18,5 mm
Catalogus # ECHLJMAG0044
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product Literature
Specificaties
- Vergroting:4×
- Omschrijving:Achromatisch plannen; 0,1 n.v.t
- Seq:04
- Werkafstand:18,5 mm