Objectives for REVOLVE 3M microscope
Achromatisch plannen; 0,06 n.v.t, 2×, 5,8 mm
Catalogus # ECHLJMAG0021
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product documentatie
Specificaties
- Vergroting:2×
- Omschrijving:Achromatisch plannen; 0,06 n.v.t
- Seq:03
- Werkafstand:5,8 mm