Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan apochromat; 0,08 n.v.t, 2×, 6,2 mm
Catalogus # ECHLJMAG0020
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product documentatie
Specificaties
- Vergroting:2×
- Omschrijving:Plan apochromat; 0,08 n.v.t
- Seq:02
- Werkafstand:6,2 mm