Accessories for REVOLVE
Fase-inzetstuk voor hemocytometer
Catalogus # ECHLHLDR0006
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Fase-inzetstuk voor hemocytometer
- Seq:08
- Contrasttechniek:Helderveld en fasecontrast
- Cat. No.:ECHLHLDR0006
- Productie:USB
- Camera:79 MP colour
- Aflezing:12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Elektrisch:167 - 240 VA (50/60 Hz)
- Sensor:CMOS