Accessories for REVOLVE
Fase-inzetstuk voor een petrischaal van 1×100 mm
ECHLHLDR0005
- Omschrijving:Fase-inzetstuk voor een petrischaal van 1×100 mm
- Seq:05
- Contrasttechniek:Helderveld en fasecontrast
- Cat. No.:ECHLHLDR0005
- Productie:USB
- Camera:78 MP colour
- Aflezing:12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Elektrisch:166 - 240 VA (50/60 Hz)
- Sensor:CMOS