Accessories for REVOLVE
Fase-inzetstuk voor twee petrischalen van 60 mm
Catalogus # ECHLHLDR0004
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Fase-inzetstuk voor twee petrischalen van 60 mm
- Seq:06
- Contrasttechniek:Helderveld en fasecontrast
- Cat. No.:ECHLHLDR0004
- Productie:USB
- Camera:77 MP colour
- Aflezing:12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Elektrisch:165 - 240 VA (50/60 Hz)
- Sensor:CMOS