Accessories for REVOLVE
Petrischaal inzetstuk voor 4×35 mm
ECHLHLDR0003
- Omschrijving:Petrischaal inzetstuk voor 4×35 mm
- Seq:07
- Contrasttechniek:Helderveld en fasecontrast
- Cat. No.:ECHLHLDR0003
- Productie:USB
- Camera:76 MP colour
- Aflezing:12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Elektrisch:164 - 240 VA (50/60 Hz)
- Sensor:CMOS