Accessories for REVOLVE
Fase-inzetstuk voor objectglaasjes
Catalogus # ECHLHLDR0002
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Fase-inzetstuk voor objectglaasjes
- Seq:04
- Contrasttechniek:Helderveld en fasecontrast
- Cat. No.:ECHLHLDR0002
- Productie:USB
- Camera:75 MP colour
- Aflezing:12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Elektrisch:163 - 240 VA (50/60 Hz)
- Sensor:CMOS