Accessories for REVOLVE
Universeel fase inzetstuk
Catalog # ECHLHLDR0001
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Omschrijving:Universeel fase inzetstuk
- Seq:03
- Contrasttechniek:Helderveld en fasecontrast
- Cat. No.:ECHLHLDR0001
- Productie:USB
- Camera:74 MP colour
- Aflezing:12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Elektrisch:162 - 240 VA (50/60 Hz)
- Sensor:CMOS