Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat LWD fase Ph2; 0,55 n.v.t, 40×, 2,2 mm
ECHLJMAG0409
Documents
ECHO Meet Revolve
Product Literature
- Vergroting:40×
- Omschrijving:Plan achromat LWD fase Ph2; 0,55 n.v.t
- Seq:20
- Werkafstand:2,2 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.