Objectives for REVOLVE 3M microscope
Achromatisch plannen; 0,65 n.v.t, 40×, 0,6 mm
Catalogus # ECHLJMAG0407
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Vergroting:40×
- Omschrijving:Achromatisch plannen; 0,65 n.v.t
- Seq:18
- Werkafstand:0,6 mm