Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite ELWD phase objective, 40×, 3,0 - 4,2 mm
Catalogus # 630-3060
Leverancier:   DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Catalogus # 630-3060
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite ELWD phase objective, 40×, 3,0 - 4,2 mm
Price
3 050,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
  • Vergroting:
    40×
  • Omschrijving:
    Fluorite ELWD phase objective
  • Seq:
    20
  • Werkafstand:
    3,0 - 4,2 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.