Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite ELWD objective, 40×, 2,7 - 4,0 mm
Catalogus # 630-3059
Leverancier:   DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Catalogus # 630-3059
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite ELWD objective, 40×, 2,7 - 4,0 mm
Price
3 020,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
  • Vergroting:
    40×
  • Omschrijving:
    Fluorite ELWD objective
  • Seq:
    19
  • Werkafstand:
    2,7 - 4,0 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.