Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat MPLAN SLWD; 0,25 n.v.t, 20×, 25 mm
Catalogus # ECHLJMAG0208
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product documentatie
Specificaties
- Vergroting:20×
- Omschrijving:Plan achromat MPLAN SLWD; 0,25 n.v.t
- Seq:14
- Werkafstand:25 mm