Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromatische fase Ph1; 0,4 n.v.t, 20×, 1,2 mm
ECHLJMAG0207
- Vergroting:20×
- Omschrijving:Plan achromatische fase Ph1; 0,4 n.v.t
- Seq:13
- Werkafstand:1,2 mm