Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromatische fase PhC; 0,25 n.v.t, 10×, 9,8 mm
Catalogus # ECHLJMAG0106
Leverancier:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Catalogus # ECHLJMAG0106
Leverancier:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromatische fase PhC; 0,25 n.v.t, 10×, 9,8 mm
Price
632,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
  • Vergroting:
    10×
  • Omschrijving:
    Plan achromatische fase PhC; 0,25 n.v.t
  • Seq:
    09
  • Werkafstand:
    9,8 mm