Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromatische fase Ph1; 0,25 NA, 10×, 10 mm
Catalogus # ECHLJMAG0105
Leverancier: DISCOVER ECHO
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Vergroting:10×
- Omschrijving:Plan achromatische fase Ph1; 0,25 NA
- Seq:08
- Werkafstand:10 mm