Extra fine Bonn scissors
Sharp/blunt, straight tips, 85 mm, 13 mm
Catalogus # FSCI14083-08
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specificaties
- Type:Sharp/blunt, straight tips
- Lengte:85 mm
- Seq:01
- Lengte blad:13 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.