CapLock™ clips
CapLock™ clip, blauw
Catalogus # SIMPT330-75CLB
Leverancier: Simport Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
These CapLock™ clips are made of PE. They provide extra security against inadvertent cap openings on critical samples or during incubation above 80 °C.
- Ideal for shipping samples
- Suitable for 5 ml tubes with snap cap
Specificaties
- Kleur:blauw
- Omschrijving:CapLock™ clip
- Seq:65
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.