Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld digital microscopes, special light, stroboscopic
Handheld digital microscopes, special light, stroboscopic
Microscope with stroboscopic light, Edge, 30 fps, AM3715TB, 20 - 200×, 8 LEDs, VGA (640×480)
Catalogus # IDCPAM3715TB
Leverancier:   Dino-Lite / IDCP B.V.
Handheld digital microscopes, special light, stroboscopic
Catalogus # IDCPAM3715TB
Leverancier:  Dino-Lite / IDCP B.V.
Handheld digital microscopes, special light, stroboscopic
Handheld digital microscopes, special light, stroboscopic
Microscope with stroboscopic light, Edge, 30 fps, AM3715TB, 20 - 200×, 8 LEDs, VGA (640×480)
Price
538,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Portable microscopes with stroboscopic technology to capture fast moving objects.
  • Perfect pictures thanks to reduced motion blur, even under higher magnification
  • Stroboscopic light mode can be switched on and off
  • High speed USB 2.0 output
  • Edge series model with high-quality optics provides a very sharp, bright and natural colour image with very low aberration and vignetting
  • AM3715TB features exchangeable caps and an external trigger to synchronise picture capturing
  • Wireless streaming to a tablet, smartphone, or computer is possible in combination with WF-10 unit (to be ordered separately)
Ideal for use in monitoring production lines in a manufacturing environment, or observing subjects such as a tadpole in a laboratory.
Levering: Supplied with carrying pouch and software (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)).
Let op: Please note: For optimal results the environmental lighting should be lower than normal and the microscope should be closer to the object being viewed.
Specificaties
  • Vergroting:
    20 - 200×
  • Model:
    AM3715TB
  • Resolutie:
    VGA (640×480)
  • Omschrijving:
    Microscope with stroboscopic light, Edge, 30 fps
  • Seq:
    02
  • Verlichting:
    8 LEDs
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tafelstatief voor handheld Dino-Lite microscopen, RK-06-A, incl. verlengarm RK-10-EX
    Tafelstatief voor handheld Dino-Lite microscopen, RK-06-A, incl. verlengarm RK-10-EX
    IDCPRK-06A
    150×220×270 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 252,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Wifi streamer met gebruiksaanwijzing, stroomadapter en 1880 Ah Li-Ion accu
    Wifi streamer met gebruiksaanwijzing, stroomadapter en 1880 Ah Li-Ion accu
    630-2923
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 329,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Voetpedaal, stelt gebruikers in staat om een foto te maken met hun voet
    Voetpedaal, stelt gebruikers in staat om een foto te maken met hun voet
    630-1821
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 63,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sturdy high-end stand for Dino-Lite microscopes, RK-10A, incl. HD-P1 holder and RK-10-EX horizontal arm
    Sturdy high-end stand for Dino-Lite microscopes, RK-10A, incl. HD-P1 holder and RK-10-EX horizontal arm
    630-2517
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 340,00 €