Climbing helmets, PW97
Climbing helmet, PW97, geel
Catalogus # PRTWPW97YER
Leverancier: Portwest
Ga naar:
Product Details & Documents
Lightweight and ventilated helmet for workers at height. High wear comfort and secure fit through ergonomically formed shell. The six point ratchet adjustable harness uses nylon suspension for wearer comfort.
- Y chin strap
- Molten metal
Certificeringen: EN 397 (–30/+50°C MM 440V), ANSI/ISEA Z89.1 Type I.
Specificaties
- Kleur:geel
- Omschrijving:Climbing helmet
- Seq:03
- Model:PW97
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



