Orders LinkContactUsLinkComponent
Inversiemicroscopen, AE31E
Inversiemicroscopen, AE31E
Fluorescence set with DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350, FITC/RSGFP/Fluo 3/DIO Acradine Orange(+RNA) filters, Trinocular, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
Catalog # MOTIP31FLUOR
Supplier:   MOTIC
Inversiemicroscopen, AE31E
Catalog # MOTIP31FLUOR
Supplier:  MOTIC
Inversiemicroscopen, AE31E
Inversiemicroscopen, AE31E
Fluorescence set with DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350, FITC/RSGFP/Fluo 3/DIO Acradine Orange(+RNA) filters, Trinocular, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
Price
12 280,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De AE31E zijn ontworpen met uitgebreide aandacht voor praktische aspecten.
  • Automatic on/off setting via infrared sensor
  • Light memory recalls the last intensity, when changing objective position
  • Halogen interchangeable with an LED module to be purchased separately (30 W versions)
NOTE: Options such as fluorescence are available − please contact your local Avantor sales office.
Delivery information: Faseobjectieven (meegeleverd) standaard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) werken alle drie met dezelfde Ph-ring Ph1.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
  • Vergroting:
    4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
  • Omschrijving:
    Fluorescence set with DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350, FITC/RSGFP/Fluo 3/DIO Acradine Orange(+RNA) filters
  • Seq:
    105
  • Type:
    Trinocular
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1319
    LED-module, 6000 K ±300 K
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 104,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1320
    LED-module 4500 K ±300 K
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 104,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-2546
    Wellplaathouder, 132 × 88 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 128,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1372
    Houder voor petrischalen van 65 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 72,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1500
    Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 814,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1374
    Houder voor petrischalen van 54 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 72,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • MOTI1101002404041
    Epi-fluorescent replacement bulb
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 661,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1176
    Epifluorescentieopzetstuk
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 5 320,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1373
    Houder voor petrischalen van 35 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 72,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Spanning
    Vermogen
    Availability
    Price
  • 630-2568
    Kwarts halogeenlamp
    12 V
    100 W
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 24,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • MOTI1101008200131
    Stroomkabel met VDE-stekker
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 6,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1945
    0,65×C-mount camera-adapter voor ²/₃" chipsensoren
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 183,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 630-1503
    0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 183,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • MOTI1101001701781
    Uitlijngereedschap voor lampen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 84,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • MOTI1101000202071
    Epifluorescentieopzetstuk met filtercassette
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 530,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • MOTI1101007800041
    Startmodule HBO (100 W)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 930,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • MOTI1101000202151
    Lamphuis, collectorlens en fitting kwiklamp, 100 W
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 110,00 €