Inversiemicroscopen, AE31E
Biotech set with mechanical stage and well plate holder (128×86 mm), Petri dish holder (Ø 54 mm), slide holder (26×76 mm), 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
MOTIP31S
: MOTIC
De AE31E zijn ontworpen met uitgebreide aandacht voor praktische aspecten.
- Automatic on/off setting via infrared sensor
- Light memory recalls the last intensity, when changing objective position
- Halogen interchangeable with an LED module to be purchased separately (30 W versions)
NOTE: Options such as fluorescence are available − please contact your local Avantor sales office.
: Faseobjectieven (meegeleverd) standaard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) werken alle drie met dezelfde Ph-ring Ph1.
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Vergroting:4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
- Omschrijving:Biotech set with mechanical stage and well plate holder (128×86 mm), Petri dish holder (Ø 54 mm), slide holder (26×76 mm)
- Seq:106
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- OmschrijvingSpanningVermogen
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving