Orders LinkContactUsLinkComponent
Inversiemicroscopen, AE31E
Inversiemicroscopen, AE31E
Halogen illumination set, 6 V/30 W, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
Catalogus # MOTIP31L
Leverancier:   MOTIC
Inversiemicroscopen, AE31E
Catalogus # MOTIP31L
Leverancier:  MOTIC
Inversiemicroscopen, AE31E
Inversiemicroscopen, AE31E
Halogen illumination set, 6 V/30 W, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
Price
4 380,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De AE31E zijn ontworpen met uitgebreide aandacht voor praktische aspecten.
  • Automatic on/off setting via infrared sensor
  • Light memory recalls the last intensity, when changing objective position
  • Halogen interchangeable with an LED module to be purchased separately (30 W versions)
NOTE: Options such as fluorescence are available − please contact your local Avantor sales office.
Levering: Faseobjectieven (meegeleverd) standaard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) werken alle drie met dezelfde Ph-ring Ph1.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Vergroting:
    4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
  • Omschrijving:
    Halogen illumination set, 6 V/30 W
  • Seq:
    101
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • LED-module, 6000 K ±300 K
    LED-module, 6000 K ±300 K
    630-1319
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 104,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • LED-module 4500 K ±300 K
    LED-module 4500 K ±300 K
    630-1320
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 104,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Wellplaathouder, 132 × 88 mm
    Wellplaathouder, 132 × 88 mm
    630-2546
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 128,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor petrischalen van 65 mm
    Houder voor petrischalen van 65 mm
    630-1372
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 72,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    630-1500
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 814,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor petrischalen van 54 mm
    Houder voor petrischalen van 54 mm
    630-1374
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 72,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Epi-fluorescent replacement bulb
    Epi-fluorescent replacement bulb
    MOTI1101002404041
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 661,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Epifluorescentieopzetstuk
    Epifluorescentieopzetstuk
    630-1176
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 5 320,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor petrischalen van 35 mm
    Houder voor petrischalen van 35 mm
    630-1373
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 72,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Spanning
    Vermogen
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kwarts halogeenlamp
    Kwarts halogeenlamp
    630-2568
    12 V
    100 W
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 24,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stroomkabel met VDE-stekker
    Stroomkabel met VDE-stekker
    MOTI1101008200131
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 6,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • 0,65×C-mount camera-adapter voor ²/₃" chipsensoren
    0,65×C-mount camera-adapter voor ²/₃" chipsensoren
    630-1945
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 183,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • 0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
    0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
    630-1503
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 183,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Uitlijngereedschap voor lampen
    Uitlijngereedschap voor lampen
    MOTI1101001701781
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 84,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Epifluorescentieopzetstuk met filtercassette
    Epifluorescentieopzetstuk met filtercassette
    MOTI1101000202071
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 530,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Startmodule HBO (100 W)
    Startmodule HBO (100 W)
    MOTI1101007800041
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 930,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lamphuis, collectorlens en fitting kwiklamp, 100 W
    Lamphuis, collectorlens en fitting kwiklamp, 100 W
    MOTI1101000202151
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 110,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.