Orders LinkContactUsLinkComponent
Inversiemicroscopen, AE2000
Inversiemicroscopen, AE2000
LED set, incl. AE2000 trinocular microscope and 6 V/3 W LED module (without halogen lamp), Trinocular, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
Catalogus # MOTIP2LED
Leverancier:   MOTIC
Inversiemicroscopen, AE2000
Catalogus # MOTIP2LED
Leverancier:  MOTIC
Inversiemicroscopen, AE2000
Inversiemicroscopen, AE2000
LED set, incl. AE2000 trinocular microscope and 6 V/3 W LED module (without halogen lamp), Trinocular, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
Price
3 590,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De AE2000 inversiemicroscopen zijn ontworpen voor celcultuurtoepassingen.
  • Automatische uitschakelfunctie na 15 minuten zonder gebruik
  • Objectieven conform RoHs, loodvrij
  • Robuust ontwerp dat weinig plaats inneemt
Geschikt voor microbiologie en klinische laboratoria, in het bijzonder voor routine-inspecties.
 : Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
 : Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Vergroting:
    4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
  • Omschrijving:
    LED set, incl. AE2000 trinocular microscope and 6 V/3 W LED module (without halogen lamp)
  • Seq:
    104
  • Type:
    Trinocular
  • Cat. No.:
    MOTIP2LED
  • Objectiefrevolver:
    4 standen
  • Condensor:
    0,30 N.A.
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Faseschuif, 3 posities
    Faseschuif, 3 posities
    630-1385
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 168,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor petrischalen van 35 mm
    Houder voor petrischalen van 35 mm
    630-1373
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 72,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Geslepen glazen filter (Ø = 45 mm)
    Geslepen glazen filter (Ø = 45 mm)
    630-1383
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 17,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Neutrale-dichtheidsfilter (Ø = 45 mm)
    Neutrale-dichtheidsfilter (Ø = 45 mm)
    630-1386
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 50,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • 1× C-mount camera-adapter (zonder lens)
    1× C-mount camera-adapter (zonder lens)
    630-1502
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 159,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fasering Ph1
    Fasering Ph1
    630-1381
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Condensor, N.A. 0,30. Werkafstand: 72 mm
    Condensor, N.A. 0,30. Werkafstand: 72 mm
    630-1379
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 355,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Fasering Ph0
    Fasering Ph0
    630-1380
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Auxiliary stages (one pair)
    Auxiliary stages (one pair)
    630-1376
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 73,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Metalen schijf voor objecttafel
    Metalen schijf voor objecttafel
    630-1387
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 46,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • 0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
    0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
    630-1503
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 183,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor petrischalen van 54 mm
    Houder voor petrischalen van 54 mm
    630-1374
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 72,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • LED-module 4500 K ±300 K
    LED-module 4500 K ±300 K
    630-1320
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 104,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • LED-module, 6000 K ±300 K
    LED-module, 6000 K ±300 K
    630-1319
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 104,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Condensor, N.A. 0,40. Werkafstand: 53 mm
    Condensor, N.A. 0,40. Werkafstand: 53 mm
    630-1378
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 633,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    630-1500
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 814,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glazen schijf voor objecttafel
    Glazen schijf voor objecttafel
    630-1377
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 21,90 €