Inversiemicroscopen, AE2000
LED set, incl. AE2000 binocular microscope and 6 V/3 W LED module (without halogen lamp), Binocular, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
MOTIP1LED
: MOTIC
De AE2000 inversiemicroscopen zijn ontworpen voor celcultuurtoepassingen.
- Automatische uitschakelfunctie na 15 minuten zonder gebruik
- Objectieven conform RoHs, loodvrij
- Robuust ontwerp dat weinig plaats inneemt
Geschikt voor microbiologie en klinische laboratoria, in het bijzonder voor routine-inspecties.
: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
: Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Vergroting:4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
- Omschrijving:LED set, incl. AE2000 binocular microscope and 6 V/3 W LED module (without halogen lamp)
- Seq:101
- Type:Binocular
- Cat. No.:MOTIP1LED
- Objectiefrevolver:4 standen
- Condensor:0,30 N.A.
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving