VWR® Basic, Aprons, PE
Geblokkeerd, rood, 800×1250 mm
113-9099
Small Business Enterprise
Disposable aprons made of PE film.
- Free from natural rubber latex
- Available loose or blocked
L×W: 1250×800 mm / 1400×800 mm / 1600×800 mm
Thickness: 20, 50 or 100 µm
- Kleur:rood
- Omschrijving:Geblokkeerd
- Seq:05
- b×l:800×1250 mm
- Cat. No.:113-9099