VWR® Basic, Schorten, PE
wit, 800×1400 mm
Catalogus # 113-9094
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Wegwerpschorten van PE-folie.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Verkrijgbaar in twee verschillende maten
Dikte: 20 µm
Verpakking: 50 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Apron PE 20 µm
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Kleur:wit
- b×l:800×1400 mm
- Cat. No.:113-9094
- Dikte:20 µm