Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Schorten, PE
wit, 800×1250 mm
Catalogus # 113-9093
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Basic, Schorten, PE
Catalogus # 113-9093
Leverancier:  VWR Collection
VWR® Basic, Schorten, PE
VWR® Basic, Schorten, PE
wit, 800×1250 mm
Price
44,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Wegwerpschorten van PE-folie.
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
  • Verkrijgbaar in twee verschillende maten
Dikte: 20 µm
 : 50 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Specificaties
  • Kleur:
    wit
  • b×l:
    800×1250 mm
  • Cat. No.:
    113-9093
  • Dikte:
    20 µm