Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Aprons, PE
VWR® Basic, Aprons, PE
Geblokkeerd, blauw, 800×1400 mm
  113-9101
Small Business Enterprise
VWR® Basic, Aprons, PE
  113-9101
Small Business Enterprise
VWR® Basic, Aprons, PE
VWR® Basic, Aprons, PE
Geblokkeerd, blauw, 800×1400 mm
65,20 €
1 * 250 ST
Disposable aprons made of PE film.
  • Free from natural rubber latex
  • Available loose or blocked
L×W: 1250×800 mm / 1400×800 mm / 1600×800 mm
Thickness: 20, 50 or 100 µm
  • Kleur:
    blauw
  • Omschrijving:
    Geblokkeerd
  • Seq:
    10
  • b×l:
    800×1400 mm
  • Cat. No.:
    113-9101