Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Aprons, PE
VWR® Basic, Aprons, PE
Geblokkeerd, blauw, 800×1250 mm
Catalogus # 113-9100
Small Business Enterprise
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Basic, Aprons, PE
Catalogus # 113-9100
Leverancier:  VWR Collection
Small Business Enterprise
VWR® Basic, Aprons, PE
VWR® Basic, Aprons, PE
Geblokkeerd, blauw, 800×1250 mm
Price
59,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Disposable aprons made of PE film.
  • Free from natural rubber latex
  • Available loose or blocked
L×W: 1250×800 mm / 1400×800 mm / 1600×800 mm
Thickness: 20, 50 or 100 µm
Specificaties
  • Kleur:
    blauw
  • Omschrijving:
    Geblokkeerd
  • Seq:
    09
  • b×l:
    800×1250 mm
  • Cat. No.:
    113-9100