VWR® Basic, Aprons, PE
Geblokkeerd, blauw, 800×1600 mm
Catalogus # 113-9102
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable aprons made of PE film.
- Free from natural rubber latex
- Available loose or blocked
L×W: 1250×800 mm / 1400×800 mm / 1600×800 mm
Thickness: 20, 50 or 100 µm
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 20 µm TDS VWR® Basic Apron PE Blocked 50 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 100 µm TDS VWR® Basic Apron PE Loose 20 µm
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Geblokkeerd
- Seq:11
- b×l:800×1600 mm
- Cat. No.:113-9102
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.