VWR® Basic, overschoenen
40 µm, blauw, U*
Catalogus # 113-9084
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Wegwerpschoenovertrekken van CPE-folie.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
L×W: 410×170 mm
Dikte: 25, 40 of 70 µm
*Past altijd
Packaging: 10 stuks per bundel, 10 bundels per zak, 10 zakken per doos.
Documents
Specificaties
- Schoenmaat:U*
- Kleur:blauw
- Omschrijving:40 µm
- Seq:02