VWR® Basic, overschoenen
70 µm, groen, U*
Catalog # 113-9091
Small Business Enterprise
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Wegwerpschoenovertrekken van CPE-folie.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
L×W: 410×170 mm
Dikte: 25, 40 of 70 µm
*Past altijd
Packaging: 10 stuks per bundel, 10 bundels per zak, 10 zakken per doos.
Documents
Specifications
- Schoenmaat:U*
- Kleur:groen
- Omschrijving:70 µm
- Seq:08
- Cat. No.:113-9091