VWR® Basic, overschoenen
40 µm, groen, U*
Catalogus # 113-9086
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Wegwerpschoenovertrekken van CPE-folie.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
L×W: 410×170 mm
Dikte: 25, 40 of 70 µm
*Past altijd
Verpakking: 10 stuks per bundel, 10 bundels per zak, 10 zakken per doos.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Shoecover CPE 25 µm TDS VWR® Basic Shoecover CPE 40 µm TDS VWR® Basic Shoecover CPE 70 µm
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Schoenmaat:U*
- Kleur:groen
- Omschrijving:40 µm
- Seq:04
- Cat. No.:113-9086