Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Sleeve Protectors
, geel, 400 mm
Catalogus # 113-9075
Small Business Enterprise
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Basic, Sleeve Protectors
Catalogus # 113-9075
Leverancier:  VWR Collection
Small Business Enterprise
VWR® Basic, Sleeve Protectors
VWR® Basic, Sleeve Protectors
, geel, 400 mm
Price
60,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Disposable sleeve protectors made of PE film.
  • Free from natural rubber latex
  • Available in different colours
L×W: 400×200 mm
Thickness: 20 or 40 µm
Packaging: 100 pieces per bag, 10 bags per case.
Specificaties
  • Kleur:
    geel
  • Lengte:
    400 mm
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    113-9075
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.