VWR® Basic, Sleeve Protectors
, groen, 400 mm
Catalogus # 113-9076
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, Sleeve Protectors
Catalogus # 113-9076
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable sleeve protectors made of PE film.
- Free from natural rubber latex
- Available in different colours
L×W: 400×200 mm
Thickness: 20 or 40 µm
Verpakking: 100 pieces per bag, 10 bags per case.
Documents
Food contact certificate C Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Sleeve PE 20 µm TDS VWR® Basic Sleeve PE 40 µm
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Kleur:groen
- Lengte:400 mm
- Seq:04
- Cat. No.:113-9076
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.