Natriumazide 99+%
Plastic bottle, 1 kg
Catalogus # J21610.A1
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Sodium triazide
- CAS-nummer:26628-22-8
- Formule:NaN₃
- MDL-nummer:MFCD00003536
- Molecular Weight:65.01 g/mol
- Merck index:14,08581
- Smelten Pt:∼275 °C (ontbinding)
- Dichtheid:1,846 g/cm³
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:247-852-1
- UN:1687
- ADR:6.1,II
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Form:White crystalline powder
- Assay (Unspecified):≥99.0%
- Loss on Drying:≤0.5%
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.