Orders LinkContactUsLinkComponent
Vriesmodule, Corning® CoolCell®
Vriesmodule, Corning® CoolCell®
CoolCell® LX, exposed tops, 12 standard 1,0 mL to 2,0 mL cryogenic vials (each one purple, orange, green and pink), gesorteerd op kleur
Catalogus # CORN432138
Leverancier:   Corning
Vriesmodule, Corning® CoolCell®
Catalogus # CORN432138
Leverancier:  Corning
Vriesmodule, Corning® CoolCell®
Vriesmodule, Corning® CoolCell®
CoolCell® LX, exposed tops, 12 standard 1,0 mL to 2,0 mL cryogenic vials (each one purple, orange, green and pink), gesorteerd op kleur
Price
685,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4 ST
Product Details & Documents
CoolCell® alcoholvrije celvriescontainers zorgen voor een genormaliseerde celbevriezing met een gecontroleerde snelheid van 1 °C/minuut bij gebruiker van een vriezer van −80 °C, zonder alcohol of andere vloeistoffen.
  • Geen alcohol, geen vloeistoffen, geen voorkoeling
  • Geen variabiliteit, alle vials hebben een uniforme vriessnelheid
  • Het radiaal symmetrische ontwerp verzekert de consistentie van de vials
  • Geen lopende kost, geen aankoop van alcohol en geen afval
  • Geen deksels die vast blijven hangen, het ergonomische deksel is eenvoudig te openen in bevroren toestand
  • Geen koude aanraking bij het verwijderen uit de ‒80 °C vriezer
  • Snel opnieuw te gebruiken, na 5 minuten
Bewezen voor gebruik met verschillende celtypen waaronder stamcellen, primaire cellen, PBMC cellijnen, insectencellen, gist en andere. De CoolCell® technologie (patent aangevraagd) gebruikt een kern van warmtegeleidende legering en een zeer isolerend buitenmateriaal om de snelheid van warmte-afvoer te regelen en te voorzien in
reproduceerbare cryopreservatie van cellen. CoolCell eenheden zijn eenvoudig te gebruik en leveren resultaten vergelijkbaar met dure programmeerbare vriezers.
CoolCell® LX
Voor 12 standaard cryovials van 1,0 tot 2,0 ml, 1,0 ml vulling per vial. Radiaal symmetrisch voor het uniform bevriezen van vials. Met genummerde wells voor eenvoudige monsteridentificatie. Afgeschuind deksel voor een stevige grip en eenvoudige opening. De bovenkant van de vials is binnen bereik wanneer het deksel open is, voor een snelle en geordende verwijdering van bevroren monsters.
CoolCell® FTS30
Voor 30 standaard cryovials van 1,0 tot 2,0 ml, 1,0 ml vulling per vial. Gecontroleerde micro-convectie voor het uniform bevriezen van 30 vials. Verwijderbare vial tray om monsters in één stap te transporteren van en naar de vrieskamer.
CoolCell® 5 ml LX
Voor 12 standaard cryovials van 3,5 tot 5,0 ml, 3,5 ml tot 5,0 vulling per vial. Radiaal symmetrisch voor het uniform bevriezen van vials. Met genummerde wells voor eenvoudige monsteridentificatie. Afgeschuind deksel voor een stevige grip en eenvoudige opening. De bovenkant van de vials is binnen bereik wanneer het deksel open is, voor een snelle en geordende verwijdering van bevroren monsters.
CoolCell® SV2 en CoolCell® SV10
Voor 12 standaard injecteerbare ampullen van 2,0 ml, 1,0 ml vulling per ampul (SV2). Voor 6 standaard injecteerbare ampullen van 10,0 ml, 5,0 ml vulling per ampul (SV10). Radiaal symmetrisch voor het uniform bevriezen van injecteerbare ampullen. Eenvoudig te openen deksel. De bovenkant van de vials is binnen bereik wanneer het deksel open is, voor een snelle en geordende verwijdering van bevroren monsters.
CoolCell SV10 Stem Cell Cryopreservation System
includes the XT Starter Benchtop Cooler, Corning® CoolRack SV10 and CoolCell SV10 Cell Freezing Container for 6 injectable vials.
CoolCell® Filler Vials
To ensure cell freezing rate consistency and uniform results when using CoolCell containers, insert a CoolCell Filler Vial into empty wells when freezing less than a full load. Suitable for repeated use and compatible with CoolCell LX, CoolCell FTS30 and CoolCell 5 ml LX containers.
CoolCell® FTS30 Vial Module
FTS30 Vial Module is a holder for 30×1,0 ml or 2,0 ml cryogenic vials that allows one-step insertion and removal of all 30 vials at once. Fits into a standard 5,0×5,0×2,0" cryostorage box. Compatible with dry ice and liquid nitrogen.
Documents
Specificaties
  • Voor:
    12 standard 1,0 mL to 2,0 mL cryogenic vials (each one purple, orange, green and pink)
  • Kleur:
    gesorteerd op kleur
  • Omschrijving:
    CoolCell® LX, exposed tops
  • Seq:
    06
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • CoolCell® filler vials van 2 ml
    CoolCell® filler vials van 2 ml
    479-1961
    Gebruik met CoolCell LX en CoolCell FTS30 containers
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST - 29,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Grijptangen voor cryovials
    Grijptangen voor cryovials
    479-1846
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST - 56,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • CoolCell® filler vials van 5 ml
    CoolCell® filler vials van 5 ml
    479-1962
    Gebruik met CoolCell 5mL LX container
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST - 29,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Verwijderbare module voor cryovials
    Verwijderbare module voor cryovials
    479-1852
    CoolCell FTS30
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 121,00 €