Orders LinkContactUsLinkComponent
BIO-LAB-TOP
BIO-LAB-TOP
Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen, 0.6×50 m, 0.22 mm/8.7 mil, 210 - 230 ml/m²
Catalogus # MANA740820
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
BIO-LAB-TOP
Catalogus # MANA740820
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
BIO-LAB-TOP
BIO-LAB-TOP
Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen, 0.6×50 m, 0.22 mm/8.7 mil, 210 - 230 ml/m²
Price
178,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Protect laboratory surfaces from spills.
  • BIO-LAB-TOP is a filter paper used for surface protection from spills
  • The filter paper is coated on one side with polyethylene
The filter paper has a water adsorption of 210 to 230 ml/m².
Shelf life: 72 months from production date.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Filterpapier, 140 g/m², enkelzijdig gecoat met polyethyleen
  • l×b:
    0.6×50 m
  • Dikte:
    0.22 mm/8.7 mil
  • Absorptievermogen:
    210 - 230 ml/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.