Schroefdoppen
65 mm, 1000/1500/2000 ml
Catalogus # 215-4246
Leverancier: Kautex
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE naturel.
- Goede chemische bestendigheid
- Goede thermische bestendigheid
- Lekvrij
Documents
Specificaties
- Schroefdraad:65 mm
- Seq:06
- Voor flessen:1000/1500/2000 ml