Orders LinkContactUsLinkComponent
Schroefdoppen
Schroefdoppen
50 mm, 500/750/1000 ml
Catalogus # 215-4245
Leverancier:   Kautex
Schroefdoppen
Catalogus # 215-4245
Leverancier:  Kautex
Schroefdoppen
Schroefdoppen
50 mm, 500/750/1000 ml
Price
106,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
LDPE naturel.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Goede thermische bestendigheid
  • Lekvrij
Specificaties
  • Schroefdraad:
    50 mm
  • Seq:
    05
  • Voor flessen:
    500/750/1000 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.