Schroefdoppen
32 mm, 50/100 ml
Catalogus # 215-4243
Leverancier: Kautex
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE naturel.
- Goede chemische bestendigheid
- Goede thermische bestendigheid
- Lekvrij
Documents
Specificaties
- Schroefdraad:32 mm
- Seq:03
- Voor flessen:50/100 ml