Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, overall, met capuchon
VWR® Basic, overall, met capuchon
, blauw, 3XL
Catalogus # 113-9037
Small Business Enterprise
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Basic, overall, met capuchon
Catalogus # 113-9037
Leverancier:  VWR Collection
Small Business Enterprise
VWR® Basic, overall, met capuchon
VWR® Basic, overall, met capuchon
, blauw, 3XL
Price
324,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met capuchon, zijn gemaakt van non-woven PE-gelamineerd PP-materiaal.
  • Kap
  • Ritssluiting (één richting)
  • Elastische polsen
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Specificaties
  • Confectiemaat:
    3XL
  • Kleur:
    blauw
  • Cat. No.:
    113-9037
  • Kledingstuk toepassing:
    General Purpose|Laboratory
  • Gewicht:
    40 g/m²