VWR® Basic, overall, met capuchon
, blauw, M
113-9033
Small Business Enterprise
Deze wegwerpoveralls, met capuchon, zijn gemaakt van non-woven PE-gelamineerd PP-materiaal.
- Kap
- Ritssluiting (één richting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
- Confectiemaat:M
- Kleur:blauw
- Cat. No.:113-9033
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Gewicht:40 g/m²