Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, overall, met capuchon
blauw, S
Catalog # 113-9032
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, overall, met capuchon
Catalog # 113-9032
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic, overall, met capuchon
VWR® Basic, overall, met capuchon
blauw, S
Price
324,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met capuchon, zijn gemaakt van non-woven PE-gelamineerd PP-materiaal.
  • Kap
  • Ritssluiting (één richting)
  • Elastische polsen
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
 : 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Specifications
  • Confectiemaat:
    S
  • Kleur:
    blauw
  • Cat. No.:
    113-9032
  • Kledingstuk toepassing:
    General Purpose|Laboratory
  • Gewicht:
    40 g/m²