VWR® Basic, overall, met capuchon
, wit, XXL
Catalogus # 113-9030
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, overall, met capuchon
Catalogus # 113-9030
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met capuchon, zijn gemaakt van non-woven PE-gelamineerd PP-materiaal.
- Kap
- Ritssluiting (één richting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Documents
CoC Overalls, with hood, VWR® Basic CoC_VWRI113-9027_26320182 CoC_VWRI113_Overalls, with Hood, VWR® Basic VWRI113-9035_04520252.pdf
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Coverall Laminated PP Hood with Zip TDS VWR® Coverall Laminated PP Hoods with Zip
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Confectiemaat:XXL
- Kleur:wit
- Cat. No.:113-9030
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Gewicht:40 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.