VWR® Basic, overall, met capuchon
, blauw, XXL
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, overall, met capuchon
Catalogus # 113-9024
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met capuchon, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
- Kap
- Ritssluiting (één richting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Packaging: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Documents
Specificaties
- Confectiemaat:XXL
- Kleur:blauw
- Seq:11
- Cat. No.:113-9024
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Gewicht:40 g/m²