VWR® Basic, overall, met capuchon
, blauw, L
Supplier: VWR Collection
VWR® Basic, overall, met capuchon
Catalog # 113-9022
Supplier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Jump to:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met capuchon, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
- Kap
- Ritssluiting (één richting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Packaging: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Documents
Specifications
- Confectiemaat:L
- Kleur:blauw
- Seq:09
- Cat. No.:113-9022
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Gewicht:40 g/m²