VWR® Basic, overall, met capuchon
, blauw, S
Catalogus # 113-9020
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, overall, met capuchon
Catalogus # 113-9020
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met capuchon, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
- Kap
- Ritssluiting (één richting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Specificaties
- Confectiemaat:S
- Kleur:blauw
- Seq:07
- Cat. No.:113-9020
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Gewicht:40 g/m²